Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Marke: Merck IEVH85R
Beinhaltet: Immobilon-E PVDF-Membran
Beschreibung
Eigenschaften:
- Die Porengröße von 0,45 µm ist ideal für die meisten Western Blotting-Anwendungen mit Chemilumineszenz oder chromogener Detektion.
- Spart Zeit und reduziert den Abfall, indem der Alkohol vor dem Befeuchten eliminiert wird.
- Eine höhere Proteinretention liefert ein stärkeres Signal als die meisten Nitrozellulosemembranen.
Spezifikation
10 m | |
Leicht mit Wasser benetzbar | |
Elektrostatisch, hydrophob | |
IEVH | |
1 Rolle | |
Polyvinylidenfluorid (PVDF) | |
10 m x 8,5 cm |
8.5 cm | |
Western Blotting | |
Weiß | |
Glatt | |
Rolle | |
0,45 μm | |
Blotting-Membranen |