Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Marke:  Merck IEVH09120
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15827541
  • 240.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften:
  • Die Porengröße von 0,45 µm ist ideal für die meisten Western Blotting-Anwendungen mit Chemilumineszenz oder chromogener Detektion.
  • Spart Zeit und reduziert den Abfall, indem der Alkohol vor dem Befeuchten eliminiert wird.
  • Eine höhere Proteinretention liefert ein stärkeres Signal als die meisten Nitrozellulosemembranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leicht mit Wasser benetzbar
Weiß
Glatt
Blatt
0,45 μm
Western Blot
IEVH
10 Bögen
PVDF
9 x 12 cm