Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Marke: Merck IEVH07850
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eigenschaften:
- Die Porengröße von 0,45 µm ist ideal für die meisten Western Blotting-Anwendungen mit Chemilumineszenz oder chromogener Detektion.
- Spart Zeit und reduziert den Abfall, indem der Alkohol vor dem Befeuchten eliminiert wird.
- Eine höhere Proteinretention liefert ein stärkeres Signal als die meisten Nitrozellulosemembranen.
Spezifikation
Leicht mit Wasser benetzbar | |
Weiß | |
Glatt | |
Blatt | |
0,45 μm |
Western Blot | |
IEVH | |
50 Blatt | |
PVDF | |
7 x 8,4 cm |