Learn More
Cytiva Immobiline™ Proben-Anwendungsstreifen
Verbesserte Gelleistung mit schnelleren und stabileren Gradienten, weniger Artefakten und einfacheren Zymogramm-Assays
Marke:  Cytiva 18-1002-74
264.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10565395
  • 286.00 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit SDS- und Immobiline-Proben
  • Silikon-Applikatorstreifen mit Probenbohrungen zum Laden von Proben auf isoelektrische Fokussiergläser (IEF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26 SDS-Probe
SDS Probenapplikationsstreifen
5