Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip-Kit und -Komponenten
30Precast Immobiline DryStrip Gele für den Betrieb der ersten Dimension eines 2-D-Elektrophoreseexperiments mit dem Elektrophoresesystem Multiphor II
Marke: Cytiva 18-1004-31
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Immobiline DryStrip-Streifen mit bis zu 100 μl auf jedem Immobiline DryStrip.
- Die Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Informationen zur gesamten horizontalen 2-D-Elektrophorese. Durch entsprechende Anpassungen kann die SDS-Elektrophorese auch mit vertikalen Elektrophoresegeräten durchgeführt werden
- Das Immobiline DryStrip Kit erleichtert die Probenanwendung, die Verarbeitung und Äquilibrierung von Immobiline DryStrip für die erste Dimension der 2-D-Elektrophorese (zweidimensional)
- Die isoelektrische Fokussierung mit einem immobilisierten pH-Gradienten (IPG) ermöglicht eine echte isoelektrische Fokussierung und verbessert die Reproduzierbarkeit der Punktverteilung entlang der pH-Gradientenachse von 2-D-Karten erheblich
- Die Einzelteile sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Multiphor II Elektrophoresesystem | |
Tablett und Elektrodenhalter |