Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gele
Stellen eine umfassende Auswahl an IPG-Streifen mit schmalem, mittlerem und breitem Bereich dar. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als First Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden.
133.16 € - 637.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Immobiline DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als erste Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden. |
---|---|
Farbe | Farblos |
Produkttyp | Vorgegossenes Gel |
Trennverfahren | Isoelektrische Fokussierung |
Form | Getrocknet |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Gradient | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Gradient | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11544985
|
Cytiva
17-1235-01 |
3 bis 10 | nichtlinear | 18 cm |
194.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10753407
|
Cytiva
17-6001-97 |
6 bis 11 | Linear | 18 cm |
291.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11763239
|
Cytiva
17-6001-96 |
6 bis 11 | Linear | 13 cm |
542.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11743239
|
Cytiva
17-6001-94 |
6 bis 11 | Linear | 7 cm |
289.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11733249
|
Cytiva
17-6002-47 |
6 bis 9 | Linear | 24 cm |
637.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11713249
|
Cytiva
17-6002-45 |
3 bis 10 | nichtlinear | 24 cm |
238.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10146414
|
Cytiva
17-6003-73 |
3 bis 11 | nichtlinear | 7 cm |
233.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11793289
|
Cytiva
17-6003-75 |
3 bis 11 | nichtlinear | 13 cm |
271.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11713299
|
Cytiva
17-6003-77 |
3 bis 11 | nichtlinear | 24 cm |
238.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11524985
|
Cytiva
17-1233-01 |
4 bis 7 | Linear | 18 cm |
194.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11534985
|
Cytiva
17-1234-01 |
3 bis 10 | Linear | 18 cm |
194.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10545925
|
Cytiva
17-6001-11 |
3 bis 10 | Linear | 7 cm |
133.16 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10732637
|
Cytiva
17-6001-12 |
3 bis 10 | nichtlinear | 7 cm |
133.16 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11773229
|
Cytiva
17-6001-10 |
4 bis 7 | Linear | 7 cm |
133.16 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11703239
|
Cytiva
17-6001-13 |
4 bis 7 | Linear | 13 cm |
191.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11713239
|
Cytiva
17-6001-14 |
3 bis 10 | Linear | 13 cm |
191.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11723239
|
Cytiva
17-6001-15 |
3 bis 10 | nichtlinear | 13 cm |
191.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11753239
|
Cytiva
17-6001-95 |
6 bis 11 | Linear | 11 cm |
596.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11723249
|
Cytiva
17-6002-46 |
4 bis 7 | Linear | 24 cm |
238.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10697465
|
Cytiva
17-6002-44 |
3 bis 10 | Linear | 24 cm |
238.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11703299
|
Cytiva
17-6003-76 |
3 bis 11 | nichtlinear | 18 cm |
204.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10584375
|
Cytiva
17-6003-74 |
3 bis 11 | nichtlinear | 11 cm |
219.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11723299
|
Cytiva
18-1016-60 |
4 bis 7 | Linear | 11 cm |
162.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11733299
|
Cytiva
18-1016-61 |
3 bis 10 | Linear | 11 cm |
162.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Wählen Sie aus einem umfassenden Sortiment an überlappenden Immobiline DryStrip Gelen, die schmale pH-Bereiche (1 pH-Einheit), mittlere pH-Bereiche (3 bis 5 pH-Einheiten) und breite pH-Bereiche (8 pH-Einheiten ) abdecken. Die pH-Gradienten an den extremen Enden der pH-Skala sind nicht linear, um die Proteine gleichmäßig über die Gellänge zu verteilen, damit eine maximale Auflösung erzielt wird.
Fünf schmale pH-Bereiche (1 pH-Einheit),24 cm lange IPG-Streifen bieten eine hohe Auflösung und eine hohe Protein-Beladungskapazität, was nach der Second Dimension-Trennung zu gut getrennten Spots mit hohem Proteingehalt führt
- Entscheiden Sie sich für Immobiline DryStrip Gel mit nicht-linearen (NL) Gradienten und breitem pH-Wert-Bereich 3 bis 11 für schnelles und effizientes Screening, um einen umfassenden Überblick über die Gesamtproteinverteilung zu erhalten
- Für detailliertere Studien oder bei Verwendung größerer Proteinmengen stehen vier neue überlappende Streifen zur Auswahl, die den pH-Bereich von 3 bis 11 abdecken
- Eine höhere Auflösung kann mit Immobiline DryStrip-Gelen mit engem Bereich (pH-Einheit 1) erzielt werden
- Verwenden passender IPG-Puffer für optimierte Laufbedingungen
- Verwenden von IPG-Streifen direkt nach dem Wiederaufquellen ohne weitere Bearbeitung
- Barcode-Streifen für eine bequeme Proben- und Chargenverfolgung
- Immobiline DryStrip Gele werden vor Gebrauch mit einem passenden IPG-Puffer rehydriert
- Proben können direkt in die Rehydrierungslösung aufgenommen werden, um verdünnte Proben effizient zu laden oder größere Mengen an Proteinen zu laden
- Proben können auch nach der Rehydrierung geladen werden
Spezifikation
Immobiline DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als erste Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden. | |
Vorgegossenes Gel | |
Getrocknet | |
-20 °C | |
0.05 cm | |
0.3 cm |
Farblos | |
Isoelektrische Fokussierung | |
Für Anwendungen in der Industrie wie analytische Chemie und Forschung | |
0,19 in. | |
0.118 Zoll |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate