Learn More
Cytiva Immobiline™ DryPlate für IEF
Sorgen für reproduzierbare IEF-Trennungen mit trockenen, vorgefertigten Gelen, die immobilisierte pH-Gradienten enthalten
Marke: Cytiva 80112828
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immobiline DryPlate Fertiggele enthalten vorgeformte, immobilisierte, driftfreie pH-Gradienten. Die Gele werden vor der Verwendung in der als Zubehör erhältlichen Wiederaufquellkassette auf eine Dicke von 0.5 mm rehydriert.
- Mittlerer Bereich deckt 3 pH-Einheiten ab
- Zuverlässige Handhabung von mechanisch stabilen Gelen mit Kunststoffbezug
- Die Immobiline Technologie erzeugt einen absolut stabilen pH-Gradienten, der extrem hohe Spannungen und eine hohe Auflösung über schmale pH-Bereiche hinweg ermöglicht, selbst bei Proteinen mit geringer Mobilität, die lange Fokussierungszeiten erfordern
Spezifikation
IEF | |
Vorgegossenes Gel |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-90 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 90% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.