Learn More
Fisherbrand™ Immersionsöl
Artikelnummer. 12358618 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 12358618
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie dieses Immersionsöl mit biologischen Compound-Mikroskopen. Das Fisherbrand™ Immersionsöl ist in 5 ml-Flaschen erhältlich.
  • Immersionsöl, 5 ml
  • Zubehör für Mikroskope: FB69019 oder FB69020
Spezifikation
Typ Immersionsöl
Menge 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immersion oil fluorescence-free "dropper-bottle"
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: paraffin oils