Learn More
Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff
Erleichtert die vollständige Immersion in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 2000000997
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10078211
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie. Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
  • Netzboden
  • Ein Griff an jedem Ende
  • Funktionelles und modernes Design
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Korb
Transonischer Reiniger, 14,4 l TI-H 15