Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ EDC mcKLH Spin Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Merkmale von Thermo Scientific™ Imject Mariculture Keyhole Limpet Hemocyanin (mcKLH) wurden mit Blick auf verschiedene Konjugations-Reaktionen optimiert; und es wird ein Komplettkit für die carbodiimidvermittelte Hapten-Trägerprotein-Bindung angeboten.
Die Zubereitungen in Phosphatpuffer sind für die Konjugation von Hapten und Trägerprotein über aminaktive NHS-Ester- oder Glutaraldehyd-Crosslinker gebrauchsfertig. Die Zubereitungen in MES-Puffer wurden für die Konjugation von Peptid und Trägerprotein über carboxyreaktive Carbodiimid-Crosslinker (EDC oder auch EDAC genannt) optimiert. Das Imject EDC Spin Kit enthält gebrauchsfertige Einheiten des KLH-Trägerproteins, optimierte Reaktionspuffer und einfach anwendbare Spin-Entsalzungssäulen zur Zubereitung von Immunogenen mit der EDC-Methode.
Besondere Merkmale:
Anwenderfreundliche Pakete – wählen Sie zwischen lyophilisiertem KLH-Protein und vollständigem EDC-Konjugationskit
Konjugation mit hoher Ausbeute – jedes KLH-Molekül enthält Hunderte primärer Amine, die für die Kopplung von Hapten über EDC- oder NHS-Ester-Crosslinker verfügbar sind
Validierte Qualität – gereinigtes und stabilisiertes Marikultur-KLH behält, im Gegensatz zu herkömmlichen Quellen des Trägerproteins, die Löslichkeit in wässrigen Lösungen bei
Nachhaltige Quelle – KLH wird aus ausgewählten Populationen der Molluske Megathura crenulata (Schlüssellochschnecke) gewonnen, die in Marikultur gezüchtet werden, und nicht aus Wildpopulationen extrahiert
Hoch immunogen – KLH hat ein hohes Molekulargewicht (0,5 bis 13 Millionen Dalton; Aggregate aus 350 und 390 kDa-Untereinheiten) und löst eine stärkere Immunreaktion aus als BSA oder Ovalbumin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 5 EDC-Konjugationsreaktionen und vollständige Immunogenpräparate, jeweils mit bis zu 2 mg Peptid • Imject Magriculture KLH (im MES-Puffer), 5 x 2 mg • Imject EDC-Konjugationspuffer, 30 ml • EDC-Crosslinker, 5 x 10 mg • Imject Aufreinigungspuffer-Salze, 5 x 0,84 g • Zeba Spin-Entsalzungssäulen, 7K MWCO, 2 ml, 5 Säulen Bei 4 °C lagern. |
| Beschreibung | Imject EDC mcKLH Spin-Kit |
| Format | Kit |
| Menge | 5 x 2 mg |
| Produktlinie | Imject |