Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide Conjugation Buffer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Imject Maleimide-Activated mcKLH ist immunogenes Marikultur-Keyhole Limpet-Hämocyanin (KLH) mit reaktiven Sulfhydrylgruppen zur Hapten-Träger-Konjugation von Cystein-haltigen Peptiden und anderen thiol-haltigen Antigenen.
Besondere Merkmale:
Anwenderfreundliche Pakete – Wählen Sie ein stabilisiertes, gefriergetrocknetes Maleimid-aktiviertes mcKLH oder ein vollständiges Immunogen-Konjugationskit
Optimierte Aktivierung – aufgrund der Spezifikationen muss jede Charge mit mehr als 400 Mol Sulfhydryl-reaktivem Maleimid pro Mol KLH aktiviert sein; dies gewährleistet konsistent hohe Konjugationswerte
Thiolreaktiv – wurde für die Konjugation Cystein-haltiger Peptid-Antigene entwickelt, um effektive Immunogene für die Produktion von Antikörpern mit hohem Titer herzustellen
Einfaches, schnelles Verfahren – mithilfe der Hapten-Träger-Konjugationsreaktion erhalten Sie in zwei Stunden ausreichend Immunogen für mehrere Injektionen und Auffrischimpfungen von Wirtstieren
Hochwertiges Trägerprotein – KLH wird aus der Molluske Megathura crenulata (Schlüssellochschnecke) isoliert; mcKLH ist eine hochwertige Form von KLH, die aus in Marikultur gezüchteten Schnecken gewonnen wird
Hoch immunogen – KLH hat ein hohes Molekulargewicht (0,5 bis 13 Millionen Dalton; Aggregate aus 350 und 390 kDa-Untereinheiten) und löst eine stärkere Immunreaktion aus als BSA oder Ovalbumin
Hervorragende Löslichkeit – unsere KLH-Präparate aus Marikultur sind löslicher als herkömmliche Formen; außerdem bieten wir eine PEGylierte Form für eine noch größere Hydrophilität und Löslichkeit an
Enthält:
Das Kit enthält lyophilisiertes Maleimid-aktiviertes mcKLH (in PBS mit Stabilisatoren), Puffer und Entsalzungssäulen für die einfache Herstellung von gebrauchsfertigen Immunogenen zur Immunisierung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
| Beschreibung | Imject Maleimide Conjugation Buffer |
| Menge | 30 ml |
| Produktlinie | Imject |