Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Artikelnummer. 11824071 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 10 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11824071
Marke: Thermo Scientific™ 77140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stimulieren Sie eine unspezifische Immunantwort mit vollständigen (CFA) oder unvollständigen (IFA) Formulierungen des beliebten Freund-Adjuvans, die in 10 ml-Ampullen erhältlich sind.
Thermo Scientific™ Imject Freund's Adjuvants sind 10 ml-Ampullen mit vollständigen (FCA) und unvollständigen (FIA) Formulierungen eines gängigen unspezifischen Stimulators der Immunantwort für die Verwendung in Immunisierungsprotokollen zur Antikörperproduktion.
Die Wasser-in-Öl-Emulsionen (mit und ohne inaktiviertem Mykobakterium) verbessern die Immunantwort auf Immunogene erheblich, wenn sie mit dem vorbereiteten Antigen gemischt und injiziert werden. Üblicherweise wird FCA für Anfangsinjektionen und FIA für zusätzliche Injektionen verwendet. Längere Haltbarkeit wird durch passend aliquotierte Ampullen gewährleistet.
Besondere Merkmale:
  • Wasser-in-Öl-Emulsion mit oder ohne abgetötete Mykobacterien
  • Verbesserung der Immunreaktion und Antikörperproduktion für injizierte Immunogene
  • Nützlich für die Immunisierung von Mäusen, Kaninchen und anderen Säugetierwirten
  • Erfordert eine Emulgierung mit vorbereiteten Immunogenen
Freund's Complete Adjuvant (FCA), Artikel-Nr. 77140:
  • Wasser-in-Öl-Emulsion mit abgetöteten Mykobakterien
  • Erhebliche Verbesserung der Immunreaktion auf Immunogene
  • Wird in der Regel für Erstinjektionen verwendet
  • Nachteile: Die Mischung mit Immunogen ist schwierig und kann an der Injektionsstelle zu Gewebenekrosen führen
Freund's Incomplete Adjuvant (FIA), Artikel-Nr. 77145:
  • Wasser-in-Öl-Emulsion ohne Mykobakterien
  • Verbesserung der Immunreaktion bei Booster-Injektionen
  • Wird in der Regel nach der ersten Injektion mit FCA für nachfolgende Boosts verwendet
  • Nachteil: Schwierig mit Immunogen zu mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Beschreibung Imject Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Menge 5 x 10 ml
Produktlinie Imject
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imject Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Freund's adjuvant