missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imirestat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491599
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16491599

Marke: Medchem Express HY16255

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.

Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imirestat
CAS 89391-50-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H8F2N2O2
Menge 1 mg
Synonym AL 1576 Alcon 1576 HOE 843
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (291.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2(C(N1)=O)C3=C(C4=C2C=C(F)C=C4)C=CC(F)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 286.23
Formelmasse 286.23
Reinheit (%) 98.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt