Learn More
Imidazol (Molekularbiologie), ,50 g, Fisher BioReagent™
Artikelnummer. 10522765
Click to view available options
Menge:
50g
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Häufig verwendetes Puffermedium
Imidazol ist ein ausgezeichneter biologischer Puffer mit einem nutzbaren pH-Bereich von 6.2 bis 7.8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole
CAS 288-32-4
Extinktion 0.01 max. (0.1M solution) at 260nm
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Weiß bis gelb
pH 10.5
Siedepunkt 255°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C3H4N2
Strukturformel HNCH:CHN:CH
MDL-Nummer MFCD00005183
Menge 50g
Merck Index 15, 4953
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formelmasse 68.08
Dampfdruck 0.003mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.