Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10770914
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770914
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 10770914
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC32501CB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 53572-98-8
Summenformel C6H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
MDL-Nummer MFCD03419463
InChI-Schlüssel BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 2759354
IUPAC-Name Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazol-6-Carboxylsäure
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 168.18
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™ >