Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidacloprid Artikelnummer.: 17201166
compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Imidacloprid
Artikelnummer. 17201166
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17201166
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138261-41-3
Summenformel C9H10CLN5O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidacloprid
Menge 1 g
Schmelzpunkt 134,0°bis 146,0 °C
Formelmasse 255,66
InChI-Schlüssel YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCCN1CC1=CC=C(Cl)N=C1
IUPAC-Name 2-chloro-5-{[2-(nitroamino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]methyl}pyridine
Molekulargewicht (g/mol) 255.66
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number466750010,466752500
ChargennummerA0467676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number466750010,466752500
ChargennummerA0463835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number466750010,466752500
ChargennummerA0462472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number466750010,466752500
ChargennummerA0457924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number466750010,466752500
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Imidacloprid >