Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Sedimentiergefäß nach Imhoff
Sedimentationskonus nach Imhoff ohne Absperrhahn
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05670003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
- Sedimentationskonus nach DIN 12672
- Größe: bis zu 1000 ml
- Ringmarkierung: bei 1000 ml
- Unterteilungen:
- 0.1 ml (0 bis 2 ml)
- 0.5 ml (2 bis 10 ml)
- 1 ml (10 bis 40 ml)
- 2 ml (20 bis 100 ml)
- 50 ml (100 bis 1000 ml)
Spezifikation
1000 mL | |
DIN 12672 | |
1 |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Nicht enthalten |