Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Clearing Reagent
Artikelnummer. p-7181333
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16399573
Marke: Invitrogen™ V11328
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz dient zur optischen Klärung von Gewebe ganzer Pflanzen für die Bildgebung. Mit Image-iT Harteindeckmittel für Pflanzengewebe kann dann das optisch geklärte Ganzpflanzengewebe für die Bildgebung, Lagerung und Archivierung eingedeckt werden.
Diese Reagenzien sind sowohl mit fluoreszenzbasierten als auch kolorimetrischen Anwendungen kompatibel. Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz ist ein effektiver Ersatz für Chlorhydrat, das in der botanischen Mikroskopie traditionell zur Reinigung von Pflanzengewebe verwendet wird.
Merkmale von Image-iT Plant Pflanzengewebe-Klärungsreagenz umfassen:
• Klärt Pflanzengewebe für die Bildgebung gesamter Präparate
• Weiches Eindeckmittel für die Bildgebung mit einem Brechungsindex von 1,45
• Effektiver Ersatz für Chlorhydrat
Pflanzengewebe besitzt oft Strukturen mit unterschiedlichen Brechungsindizes, die Lichtstreuung und sphärische Aberration verursachen, was zu Opazität führt. Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz mit einem hohen Brechungsindex von 1,45 ermöglicht den Lichtdurchtritt durch das Pflanzengewebe mit minimaler Lichtstreuung, was zu optischer Klarheit und der Fähigkeit zu Bildgebung tiefer im Gewebe führt.
Traditionell verwendeten Forscher Chlorhydrat zum Klären von Pflanzenproben, dies ist aber eine gemäß dem US-amerikanischen Federal Controlled Substances Act, Schedule IV regulierte Substanz, was es schwieriger macht, diese zu erwerben und zu verwenden. Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz ist in fast allen Anwendungsfällen und Gewebearten, die eine Klärung für die optische Bildgebung erforderlich machen, ein effektiver Ersatz für Chlorhydrat .
Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz und Image-iT Harteindeckmittel für Pflanzengewebe basieren auf Visikol™ für die Pflanzenbiologie™ und Visikol™ Eindeckmittel. Visikol für die Pflanzenbiologie wurde in verschiedenen fluoreszierenden und kolorimetrischen Untersuchungen mit Pflanzen (2,3,4) verwendet und hat sich als effektiver Ersatz für Chlorhydrat (1,5) bewährt.
Literatur:
1. Villani TS, Koroch AR, Simon JE. An improved clearing and mounting solution to replace chloral hydrate in microscopic applications. Appl Plant Sci. 2013 1(5).
2. Aoki Y, Van Trung N, Suzuki S. Impact of Piper betel leaf extract on grape downy mildew: effects of combining 4-allylpyrocatechol with eugenol, α-pinene or β-pinene. Plant Protect Sci. 2018 55: 23-30.
3. Lee KJI, Calder GM, Hindle CR, Newman JL, Robinson SN, Avondo JJHY, Coen ES. Macro optical projection tomography for large scale 3D imaging of plant structures and gene activity. J Exp Bot. 2017 68(3):527-538.
4. Vergara-Díaz O, Chairi F, Vicente R, Fernandez-Gallego JA, Nieto-Taladriz MT, Aparicio N, Kefauver SC, Araus JL. Leaf dorsoventrality as a paramount factor determining spectral performance in field-grown wheat under contrasting water regimes. J Exp Bot. 2018 69(12):3081-3094.
5. Urban MA, Barclay RS, Sivaguru M, Punyasena SW. Cuticle and subsurface ornamentation of intact plant leaf epidermis under confocal and superresolution microscopy. Microsc Res Tech. 2018 81(2):129-140.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 30 ml
Inhalt und Lagerung Bei 15 ° bis 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Bei der Lagerung nach Anweisung ist das Produkt für eine Dauer von (mindestens 6 Monaten nach Erhalt) stabil.
Produktlinie Image-iT
Produkttyp Pflanzengewebe-Klärungsreagenz
Menge 30 ml
Spezies Pflanze
Versandbedingung Raumtemperatur