Learn More
Cytiva Gewebe- und Zellen-Mini-Spin-Kit genomicPrep
Artikelnummer. p-3676719 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 10685545
Marke: Cytiva 28904275
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran vorgepackt sind; Gefriergetrocknetes Proteinase K-Pulver; Lyselösungen, Wasch- und Elutionspuffer; 2 ml-Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen; vollständige Protokollbroschüre mit einer abnehmbaren Schnellreferenz-Protokollkarte
Entwickelt für die schnelle Extraktion und Reinigung von genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus einer Vielzahl von tierischen Geweben und Säugetierzellkulturen
Um die Inzidenz von DNA-Scherung während der Extraktion zu minimieren, enthält das Illustra enomicPrep Mini Spin-Kit für Gewebe und Zellen eine Lyselösung mit Proteinase K, um genomische DNA sanft aus Geweben oder Zellen zu lösen. Das Kit kann zur Extraktion von DNA aus verschiedenen Gewebetypen wie Leber, Niere und Mausschwänzen verwendet werden, wobei die Erträge von0.5 bis 1.5 μg genomischer DNA pro mg Gewebe reichen. Das Kit erzeugt konsequent gereinigte genomische DNA mit optischer Dichte A,260/280 deren Messwerte ca.1.8betragen.
  • Kann bis zu 1.5 μg/mg Gewebe aus einem Eintragsgewebe-Probenumfang von 5 bis 50 mg und bis zu 40 μg genomischer DNA pro 5 Millionen Zellen reinigen - je nach Zelltyp
  • Die Zeit für die Extraktion der Gesamt-DNA wurde deutlich auf 90 Minuten verkürzt (einschließlich Gewebeaufbruch)
  • Produziert hochwertige genomische DNA mit hohem Molekulargewicht und weniger Abbau
  • Validiert in mehreren Downstream-Prozessen, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdauen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Das illustra tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus einer Vielzahl von tierischen Geweben und Säugetierzellkulturen in nur 90 Minuten für Gewebe und 45 Minuten für Zellkulturen entwickelt.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für verschiedene Folgeanwendungen verwendet, einschließlich Restriktionsenzymanalyse, Ligation, Klonierung, DNA-Sequenzierung und PCR
Enthält Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, lyophilisiertem Proteinase K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbaren Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produkttyp illustra tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit
Reinheit 1,75
Probenvolumen 5 bis 50 mg
Prüfzeit 90 Minuten [tierisches Gewebe], 45 Minuten [Kulturzellen]
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1