Learn More
Cytiva TempliPhi™ Kit mit 2000 Reaktionen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
2000 Reaktionen
Beschreibung
Beinhaltet
TempliPhi Premix, Denature-Puffer, Enzymgemisch und Positivkontrolle pUC19 DNA (2 ng/μl)
- Einfaches Protokoll reduziert Zeit, Arbeitsaufwand und Verbrauchsmaterialien, die für die Vorbereitung von Vorlagen benötigt werden, und der Arbeitsablauf ermöglicht eine einfache Automatisierung
- Generieren von Mikrogrammmengen von Template-DNA aus Picogrammmengen von Ausgangsmaterial
- Amplifikation von DNS aus Bakterien- oder M13-Flüssigkeitskulturen, Kolonien, Plaques, Glycerinkulturen oder gereinigter runder (Plasmid- oder M13-) DNS.
- Verwendung der amplifizierten DNS direkt für Cycle Sequencing ohne Aufreinigung.
- Präparation zirkulärer DNA-Templates für Zyklussequenzierung, Klonierung und Transformation in 4–6 h
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Denaturierungspuffer und Kontroll-DNA bei -70 °C oder -15 °C bis -30 °C lagern. TempliPhi Premix bei -70 °C lagern. TempliPhi Premix nicht bei -15 °C bis -30 °C lagern. Premix auf Eis auftauen und während der Handhabung bei 0 bis 4 °C halten. Der Premix darf sich nicht über 4 °C erwärmen |
| Beschreibung | illustra TempliPhi Kit mit 2000 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochdurchsatz-Präparation zirkulärer DNA-Templates für Zyklussequenzierung, Klonierung und Transformation. |
| Enthält | TempliPhi™ Premix, Denaturierungspuffer, Enzymmischung und Positivkontrolle pUC19 DNA |
| Anzahl Reaktionen | 2000 |
| Produkttyp | illustra TempliPhi Kit mit 2000 Reaktionen |
| Prüfzeit | 16-18 h |