Learn More
Cytiva illustra™ Lösung dNTPs
Verwendung von dNTPs, die die neuesten Fortschritte in der Fertigungstechnologie enthalten. Cytiva illustra™ Lösungs-dNTPs bieten die Desoxynukleotide mit höchster Reinheit, die für Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung erhältlich sind.
51.36 € - 568.14 €
Spezifikation
Format Flüssig
pH 7
Konzentration 100 mM
Reinheit >99 %
Farbe Farblos
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10238084
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-01
dATP 25 μm
51.36 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10389764
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-22
dGTP 100 μm
163.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10430125
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-12
dCTP 100 μm
163.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10527065
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-32
dTTP 100 μm
163.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10024684
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-41
dUTP 25 μm
51.36 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10004824
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-02
dATP 100 μm
163.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10665355
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-42
dUTP 100 μm
163.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10350055
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4065-03
dATP 500 μm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
100 mM
Farblos
7
>99 %
Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ Lösung dNTPs