Learn More
Cytiva illustra™ RNAspin-Mini-Isolations-Kit
Schnelle Extraktion hochwertiger RNA aus einer breiten Palette von Proben. Cytiva Life Sciences™illustra™ RNAspin Mini-Trnn-Kit kann verwendet werden, um Gesamt-RNA aus kultivierten Zellen, Gewebe, Bakterien oder Hefen zu isolieren.
Marke: Cytiva 25-0500-71
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 0.80200kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Beinhaltet: Protokollbroschüre mit entnehmbarer Kurzanleitung und erforderlichen Komponenten für die angegebene Präparatezahl, einschließlich Vorfiltern und DNase I
Beschreibung
- Isolierung von Gesamt-RNA durch Entfernen genomischer DNA durch die Behandlung mit DNase I auf der Säule
- Geeignet für Kulturzellen, Gewebe, Hefen und schwer zu lysierende Bakterienstämme
- Vorfilter verringern die Viskosität des Lysats, was die Ausbeute und Reinheit erhöht
- RNA kann auch aus geringen Probenmengen gewonnen werden
- Bindungsvermögen: 100 μg
- Probengröße: 30 mg (Tiergewebe), bis zu 5 × 106 Zellen (Zellkultur)
- Elutionsvolumen: 40 bis 120 μl
- RNA-Reinheit (A260/A280): 1.8 bis 2.2
- Zeitaufwand insgesamt: <30 min/6 Ansätze
Quantitative Reverse Transkriptase-PCR (QRT-PCR), Northern Blots und Microarray-Versuche
Spezifikation
Das illustra RNAspin Mini RNA Isolationskit ist für die schnelle Extraktion und Aufreinigung von RNA aus einer Vielzahl von Ausgangsmaterialien konzipiert. | |
Protokollbroschüre mit entnehmbarer Kurzanleitung und erforderlichen Komponenten einschließlich Vorfiltern und DNase I | |
illustra RNAspin Mini-Kit | |
< 30 mg | |
Bis zu 100 μg |
uZr Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus einem breiten Spektrum an Ausgangsmaterial, einschließlich hart-lyse-bakterieller Stämme. Gereinigte RNA eignet sich für den Einsatz in empfindlichen Downstream-Prozessen wie der quantitativen Reverse Transkriptase PCR (qRT-PCR), | |
50 Aufreinigungen | |
1,8-2,2 | |
< 30 min/6 Präparationen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.