Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplifizierungs-Kit
Hocheffiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60 μg von Nanogrammmengen der DNA-Probe. Das Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit ist Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie.
Marke: Cytiva 25-6601-97
3029.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21949" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48000kg
Beschreibung
- Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms.
- Vorformulierte, vorgespendete, lyophilisierte Einzeldosis-Kuchen für ein schnelles Ansetzen der Reaktion und höhere Reproduzierbarkeit.
- Schnelles und einfaches, automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
- Transport und Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht einen einfachen Zugang und eine reduzierte CO2-Bilanz.
- Liefert qualitativ hochwertige DNA (z. B. zur durchsatzstarken Genotypisierung und DNA-Archivierung).
- Das Reaktionsgemisch wird als vordispensierter, einzeldosierter, gefriergetrockneter Kuchen entweder in Streifen mit 8 Röhrchen oder Mikrotiterplatte mit 96 Wells geliefert.
- Die Amplifikation ist über das gesamte Genom sehr gleichmäßig, sodass die Lokusdarstellung sehr nahe an der ursprünglichen DNA-Probe bleibt.
- Die Amplifikation erfolgt aufgrund der Phi29 DNA-Polymerase-Proofreading-Aktivität mit sehr hoher Wiedergabetreue.
- Die durchschnittliche Produktlänge liegt über 10 kb.
- Das Verfahren ist schnell, einfach und erfordert keinen Thermocycler.
- Eine typische DNA-Ausbeute von 12 bis 20 μg DNA kann in weniger als zwei Stunden aus nur 10 ng genomischer DNA erzielt werden.
- Das Ausgangsmaterial für GenomiPhi-Reaktionen kann aufgereinigte DNA aus jedem handelsüblichen Kit oder einer eigenen Erzeugungsmethode sein, oder es kann ein nicht aufgereinigtes Zelllysat verwendet werden.
- Protokolle zur Amplifikation von DNA aus Blutlysaten und getrockneten Blutflecken sind im Handbuch enthalten.
- GenomiPhi-amplifizierte DNA eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Genotypisierung (SNP, STR, Array CGH), Klonierung, Sequenzierung und DNA-Archivierung.
Spezifikation
Bewahren Sie das Kit bei Umgebungstemperatur auf. Verschließen Sie nach dem Öffnen die Tasche mit dem Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA-Amplifikationskit sorgfältig. Um eine maximale Haltbarkeit und optimale Leistung zu gewährleisten, wird die Lagerung in einem Exsikkator empfohlen. | |
Amplifikation genomischer DNA | |
illustra Ready-To-Go GenomiPhi V DNA-Amplifikationskit 5 x 96 Reaktionen | |
1,5 bis 2 h |
Das Illustra GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 12 bis 20 μg aus Mengen der DNS-Probe im Nanogramm-Bereich. | |
480 | |
> 10 kb |