Learn More
Cytiva illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-Perlen
Artikelnummer. p-4007188 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Format:
0,2 ml Röhrchen mit Klappdeckel
0,2 ml Röhrchen/Platte
0,5 ml Röhrchen
Anzahl Reaktionen:
96
100
480
Volumen:
200 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
480 Reaktionen
Artikelnummer. 10525775
Marke: Cytiva 27955702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgemischte, vordosierte Reaktionsperlen, optimiert für die Standard-PCR. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-Perlen sind bei Raumtemperatur stabil.
  • puReTaq DNA Polymerase und hochreine Reagenzien sorgen für hohe Leistungsfähigkeit und verringern das Vorhandensein kontaminierender DNA
  • Bei der Herstellung wird auf einheitliche Reaktionseigenschaften geachtet, was zu einer hervorragenden Reproduzierbarkeit führt und das Risiko für Pipettierfehler und Kontaminationen senkt
  • Die langfristige Stabilität bei Raumtemperatur erleichtert den Versand und eine Lagerung in Tiefkühlgeräten ist nicht erforderlich
  • Geprüft für den Einsatz mit Real-Time PCR
  • Ready-To-Go bedeutet, dass vor Reaktionsbeginn lediglich Template-DNA und Primer hinzugefügt werden müssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur stabile Beads mit ∼ 2,5 Einheiten rekombinanter PuReTaq DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Bei einer Rekonstitution der Beads zu einem Endvolumen von 25 μl beträgt die Konzentration jedes dNTP
Format 0,2 ml Röhrchen/Platte
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Anzahl Reaktionen 480
Volumen 200 μl
Product Identifier
  • PuReTaq
Hazard Statement
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Supplemental information
  • UNKNOWN ACUTE-73.3 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 73.3% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.