Learn More
Cytiva illustra™ PlasmidPrep Mini-Spin-Kit
Für die schnelle Isolierung von Plasmid-DNA mit hoher und niedriger Kopienzahl
125.21 € - 428.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Reinigen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA in weniger als 10 min. Farbcodierte Röhrchen und Säulen vereinfachen das Protokoll, und die gereinigte DNA eignet sich für alle gängigen Folgeanwendungen. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für viele Downstream-Prozesse, einschließlich Restriktionsenzymanalyse, Ligation, Klonierung, DNA- und PCR-Sequenzierung, PCR-Ligation und -Klonierung, Restriktionsverdau, enzymatische Modifikation, Vorlage für markierte Sondengenerierung, Transforma |
Enthält | Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, Suspensions-, Lyse- und Neutralisationspuffern mit chaotropen Salzen, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbarer Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind |
Produkttyp | illustra plasmidPrep Mini Spin Kit |
Reinheit | 1,7 |
Beinhaltet: Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran vorgepackt sind; Suspensions-, Lyse- und Neutralisationspuffer, die chaotrope Salze enthalten; Wasch- und Elutionspuffer; Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen; Vollständige Protokollbroschüre; abnehmbar, Schnellreferenz-Protokollkarte
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10379434
|
Cytiva
28-9042-70 |
250 Aufreinigungen | 1.5 ml |
428.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10772047
|
Cytiva
28-9042-69 |
50 Aufreinigungen | 3,0 ml |
125.21 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das illustra plasmidPrep Mini Spin Kit verwendet ein einfaches Plasmid-DNA-Reinigungsprotokoll, das ein modifiziertes alkalisches Lyseverfahren und eine neuartige Silika-basierte Membran umfasst, um eine hocheffiziente Plasmid-DNA-Reinigung zu erreichen. Statt organischer Lösungsmittel enthält das Kit chaotrope Salze zur Denaturierung von Proteinkomponenten und fördert die selektive Bindung von DNA an die neuartige Silika-Membran.
- Gesamtvorbereitungszeit von weniger als10 Minuten—was eine50 %ige Reduzierung der Protokollzeit darstellt
- Produziert hochwertige Plasmid-DNA mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit für Klonierung, Restriktionsenzymverdau, PCR-Amplifikation und DNA-Sequenzierung
- Eine höhere Anwenderfreundlichkeit führte zu minimalen Änderungen des Pipettiervolumens von einem Teil des Protokolls zum nächsten, weniger Zentrifugationsschritte, farbcodierten Kit-Komponenten und Mangel an organischen Lösungsmitteln
- Das typische Plasmid ergibt sich aus einer frischen1.5 ml-Kultur von E.coli, die ein Plasmid mit hoher Kopienzahl enthält, und liegt bei ca. 9 μg
- Kann Plasmid-Reinigung mit hoher und niedriger Kopienzahl aufnehmen
Spezifikation
Reinigen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA in weniger als 10 min. Farbcodierte Röhrchen und Säulen vereinfachen das Protokoll, und die gereinigte DNA eignet sich für alle gängigen Folgeanwendungen. | |
Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, Suspensions-, Lyse- und Neutralisationspuffern mit chaotropen Salzen, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbarer Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind | |
1,7 | |
6-15 μ g |
Geeignet für viele Downstream-Prozesse, einschließlich Restriktionsenzymanalyse, Ligation, Klonierung, DNA- und PCR-Sequenzierung, PCR-Ligation und -Klonierung, Restriktionsverdau, enzymatische Modifikation, Vorlage für markierte Sondengenerierung, Transforma | |
illustra plasmidPrep Mini Spin Kit | |
Ca. 9 min |