Learn More
Cytiva MicroSpin™ S-400 HR-Säulen
Für die schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten (>200 bp) von freien Primern (<32-mers) und Nukleotiden. Cytiva Life Sciences™ illustra™ MicroSpin™ S-400 HR Säulen nutzen Zentrifugationssäulen-Chromatographie für schnelle Ergebnisse.
Marke: Cytiva 27-5140-01
292.18 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aufnahme von 25 bis 50 μl für die Reinigung nach der PCR und vor dem Klonen oder einer zweiten Amplifikationsreaktion, 25 bis 100 μl für alle anderen Anwendungsbereiche
- Sofort einsatzbereit—nur <4 min. vom Auftragen der Probe bis zur Entnahme des gereinigten Produkts
- Vorgepackt mit Sephacryl™ S-400 HR Medien, die in TE-Puffer vorequilibriert wurden
- Probenrückgewinnung in Prozent: >80 %
- Geprüft in Assays mit Nickase, ein- und doppelsträngiger Exonuklease und RNase
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
Schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten (> 200 bp) von freien Primern (< 32-mer) und Nukleotiden mittels Zentrifugationssäulen-Chromatographie | |
Säule | |
Jeweils |