Learn More
Cytiva illustra™ Exonuclease I
Katalysiert die sequenzielle Entfernung der Enden von Nukleotiden3 des einsträngigen DNA-Moleküls
Brand: Cytiva E70073X
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Monomerisch und bakteriell
- Molekülgewicht: 54.5 kd
- Exprimiert in E.coli
- Wird durch Aufheizen bei 80 °C für 15 Minuten deaktiviert
- Aktiv in PCR-Puffern
- Aktivität: 10 U/μl
- Frei von kontaminierenden Endonukleasen, doppelsträngigen Exonukleasen und Ribonukleasen
- >95 % rein durch SDS-PAGE
Specifications
>95 % von SDS-PAGE | |
5000 E | |
54.5kd |
Bakterien | |
Exonuklease I |