Learn More
Cytiva illustra™ Exonuclease I
Katalysiert die sequenzielle Entfernung der Enden von Nukleotiden3 des einsträngigen DNA-Moleküls
Marke: Cytiva E70073Z
380.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monomerisch und bakteriell
- Molekülgewicht: 54.5 kd
- Exprimiert in E.coli
- Wird durch Aufheizen bei 80 °C für 15 Minuten deaktiviert
- Aktiv in PCR-Puffern
- Aktivität: 10 U/μl
- Frei von kontaminierenden Endonukleasen, doppelsträngigen Exonukleasen und Ribonukleasen
- >95 % rein durch SDS-PAGE
Spezifikation
>95 % von SDS-PAGE | |
2500 E | |
54.5kd |
Bakterien | |
Exonuklease I |