missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-31RA Antibody (3C9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00133396-M02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-31RA Monoclonal antibody specifically detects IL-31RA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Spezifikation
| IL-31RA | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| class I cytokine receptor, CRL3Glmr, Cytokine receptor-like 3, GLMR, GLM-RMGC125346, GP130 like receptor, Gp130-like monocyte receptor, Gp130-like receptor, hGLM-R, IL-31 receptor subunit alpha, IL-31R subunit alpha, IL-31RAGPLCRL, IL-31R-alpha, interleukin 31 receptor A, interleukin-31 receptor subunit alpha, PRO21384, soluble type I cytokine receptor CRL3, ZcytoR17 | |
| IL31RA (NP_620586, 21 a.a. ∽ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LPAKPENISCVYYYRKNLTCTWSPGKETSYTQYTVKRTYAFGEKHDNCTTNSSTSENRASCSFFLPRITIPDNYTIEVEAENGDGVIKSHMTYWRLENIA | |
| 0.1 mg | |
| Apoptosis | |
| 133396 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA | |
| 3C9 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Sandwich ELISA | |
| NP_620586 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur