missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IL-22BP/IL22 RA2 Antibody Pair [HRP]

Artikelnummer. 18606071 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18606071

Marke: Novus Biologicals™ NBP2793335Plates

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human IL-22BP/IL22 RA2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 132.81 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 132.81-8500 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Produkttyp Antibody Pairs
Spezifität This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human IL-22BP/IL22 RA2.
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sandwich ELISA
Gen-Alias class II cytokine receptor, CRF2-10, CRF2-S1IL22BP, Cytokine receptor class-II member 10, Cytokine receptor family 2 member 10, Cytokine receptor family type 2, soluble 1, IL-22 receptor subunit alpha-2, IL-22BPCRF2X, IL-22RA2, IL-22R-alpha-2, interleukin 22 receptor, alpha 2, interleukin 22-binding protein, interleukin-22 receptor subunit alpha-2, Interleukin-22-binding protein, MGC150509, MGC150510, zcytoR16
Gen-ID (Entrez) 116379
Gensymbol IL22RA2
Wirtsspezies Rabbit
Kitinhalt
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human IL-22BP/IL22 RA2 polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of rabbit anti-Human IL-22BP/IL22 RA2 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 585 ng of recombinant Human IL-22BP/IL22 RA2.
  • Menge 5 Platten
    Kennzeichnung RUO
    Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
    Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
    Ziel IL-22BP/IL22 RA2
    Verfahren 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 8500 pg/mL is recommended.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt