Learn More
IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-5H4), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
188.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Antigen IL-2
Klon JES6-5H4
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16676464
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
61-7021-80
25 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16686464
Unterlagen ansehen
Invitrogen
61-7021-82
100 μg
530.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The JES6-5H4 antibody reacts with mouse interleukin-2 (IL-2), a 17 kDa T cell growth factor and a major immunoregulatory cytokine.
Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an μgcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.
Spezifikation
Spezifikation
IL-2
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
16183
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IL2
JES6-5H4
Flow Cytometry
PE-eFluor 610
Rat
Mouse
P04351
IgG2b κ
Affinity chromatography
Antibody
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-5H4), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™