Learn More
Invitrogen™ IL-1 beta Human Uncoated ELISA Kit
Uncoated ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ 88-7261-77
Beinhaltet:
- Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
- Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
- Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
- 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
- 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
- Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
- Substrat. 1x TMB-Lösung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für jumanes Interleukin-1beta (IL-1β) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-1β.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Ready-SET-Go! für Human-IL-1beta ELISA-Set (2. Generation) enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für ELISAsSpezifikation
Gehäuse P01584 | |
2 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFbeta | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
2 bis 150 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3553 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
20 x 96 Tests | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-1 beta | |
1 Std 45 Min |