Learn More
IKA™ Rotavisc hi-vi I Komplettes Viskosimeter-Paket
GREENER_CHOICE
Rotationsviskosimeter-Pakete
Marke:  IKA™ 0025000312
Artikelnummer. 16288571
  • 3405.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neue ROTAVISC-Serie bestimmt die Viskosität von Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen, vom Labor bis zur Qualitätskontrolle. Die vier Geräte messen in verschiedenen Viskositätsbereichen. Unabhängig von einer einfachen oder anspruchsvollen Viskositätsmessung liefert das ROTAVISC schnelle und genaue Ergebnisse. Im Lieferumfang sind ein Standard-Spindelset (SP7 bis SP12), eine Schutzhalterung, ein Temperatursensor, ein Schnellanschluss, ein Hakenanschluss und ein ROTASTAND-Stativ enthalten.
Einfache Bedienung
Die großzügige 4.3″-TFT-Anzeige ermöglicht eine intuitive Menüführung. Eine digitale Wasserwaage unterstützt ebenfalls die richtige Einstellung der Startbedingung. Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
Höchste Messgenauigkeit
Die Messgenauigkeit des ROTAVISC Rotationsviskosimeters für Newtonsche und Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten liegt bei +/- 1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt +/- 0.2 %.
Stufenlose Drehzahl
ROTAVISC ist ein Viskosimeter mit stufenloser Drehzahleinstellung.
IKA Rotavisc hi-vi I Complete
Viskositätsmessbereich: 200 bis 80.000.000 mPas
Spezifikation
Spezifikation
80.000.000 cSt
TFT
0,01 bis 200 U/min
0,1 K
100/240 V
IKA Rotavisc hi-vi I, komplett
PT 100
-100°bis +300 °C
50/60 Hz