Learn More
IKA™ ETS-D5 elektronische Kontaktthermometer
Gewährleistet perfekte Temperaturkontrolle ohne Überschreiten der eingestellten Temperatur auch bei schnellem Erhitzen. Das IKA™ ETS-D5 elektronische Kontaktthermometer umfasst drei patentierte Betriebsmodi, um die optimale Anpassung an Ihr Arbeitsverfahren zu gewährleisten.
Marke: IKA 0003378000
480.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Verwendung mit Magnetrührern mit einer Buchse für Kontaktthermometer nach DIN 12878, Klasse 2 (d. h., IKA, Heidolph und Corning mit AD-C1 Adapter). Gewährleistet perfekte Temperaturkontrolle ohne Überschreiten der eingestellten Temperatur auch bei schnellem Erhitzen.
Eigenschaften
- Optimierte PID-Steuerung
- Reset-Funktion
- Edelstahl-Sensor, H-62
- A: Geeignet für den Betrieb mit variierenden Parametern (von -50 °C bis 450 °C); Sicherheitstemperatur einstellbar
- B: Geeignet für den Serienbetrieb unter gleichförmigen Bedingungen
- C: Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
- Temperaturbereich: -50 °C bis +450 °C
- Auflösung: 0.01 K
- Messgenauigkeit: ±0.2 K + Toleranz PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A)
- Wärmeregulierungsgenauigkeit: ±0.1 K
- Regelgenauigkeit mit Sensor: ±0.5 K
- Eintauchtiefe: 200 mm
- B × T × H: 82 × 22 × 83 mm (ohne Sensor)
- Gewicht: 0.2 kg
- Zulässige Einschaltdauer: 100 %
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0° Bis 60 °C
- Zulässige relative Feuchtigkeit: 80 %
- Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 54
- Spannung: 8-16 V
Alle Werte werden dem Speicher entnommen. Dies gewährleistet optimalen Schutz gegen unbeabsichtigte unsachgemäße Änderungen.
Spezifikation
DIN EN 60529, IP 54 | |
22 x 82 x 83 mm | |
0,1 K (Temperatur) | |
Kontaktthermometer | |
-50 °C | |
Magnetrührer | |
200 mm | |
82 mm |
22 mm | |
83 mm | |
0,2 kg | |
450 °C | |
-50 ° °C bis +450 ° °C | |
±2+ Toleranz PT10000 (Temperatur) ±0,5 K (Wärmemelder mit Medium) | |
Digital-LCD |