Learn More
IKA™ IKA™ Color Squid Rührer
Der elektronisch gesteuerte Motor liefert mehr Leistung
Marke: IKA™ 0003671000
404.57 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94500kg
Beschreibung
- Digitales Display
- Elektronisch gesteuerter Motor für eine höhere Kapazität
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit
- Auswahl an Designs
Compliance
Protection class according to DIN EN 60529 IP 54, cULus listed.
Spezifikation
0 bis 2.500 U/min | |
Glas | |
LED | |
4 W | |
115 mm | |
50/60 Hz | |
24 Monate | |
Weiß | |
IP 54 | |
Magnetrührer |
1 | |
1 l | |
100/240 V | |
45 mm | |
300 mA | |
DIN EN 60529 | |
TPC-ET | |
Elektronisch gesteuert | |
5°bis 40 °C | |
0,54 kg |