Learn More
Fisherbrand™ III Probenröhrchen aus Kalk-Natron-Glas
Diese zuverlässigen Fläschchen eignen sich für die Entnahme, Analyse und Aufbewahrung kleiner Proben. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III eignen sich hervorragend für viele Anwendungen in Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62100kg
Beschreibung
- Durchsichtiges Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III
- Mit Deckel zum Eindrücken
Spezifikation
10 mm | |
Kalk-Natron-Glas Typ III | |
250 | |
Druckverschluss | |
250/Packung |
Durchsichtig | |
3 ml | |
Polyethylen | |
50 mm |