Learn More
Fisherbrand™ III Probenröhrchen aus Kalk-Natron-Glas
Artikelnummer. 14801582 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 14801582
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese zuverlässigen Fläschchen eignen sich für die Entnahme, Analyse und Aufbewahrung kleiner Proben. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III eignen sich hervorragend für viele Anwendungen in Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen.
  • Durchsichtiges Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III
  • Mit Deckel zum Eindrücken
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Farbe Durchsichtig
Material Kalk-Natron-Glas Typ III
Volumen (metrisch) 2 ml
Anzahl pro Packung 250
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Druckkappe
Höhe (metrisch) 38 mm
Menge 250/Packung