Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00001-2-1ML
Artikelnummer. 17600307
  • 179.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IgG(H+L)
HRP
Goat
1 mL
Rabbit
Liquid
ELISA, Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.