missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF-II/IGF2 Antibody (110), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-90372AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IGF-II/IGF2 Monoclonal specifically detects IGF-II/IGF2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| IGF-II/IGF2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| 110 | |
| ELISA | |
| C11orf43, chromosome 11 open reading frame 43, FLJ22066, FLJ44734, IGF-II, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II, insulin-like growth factor type 2, PP9974, somatomedin-A | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IGF-II/IGF2 (P09535; Ala25-Glu91). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Cytokine Research | |
| 3481 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur