missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-I R/IGF1R Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP1-77679APC

Artikelnummer. 18497350

  • 573.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

IGF-I R/IGF1R Polyclonal antibody specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

IGF-I R/IGF1R
Polyclonal
Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human IGF1 Receptor protein (between residues 1300-1367) [UniProt P08069].
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
3480
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
APC
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Primate
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt