Learn More
Invitrogen™ Mouse IGF-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17135739
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17135739
Marke: Invitrogen™ EMIGF1X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sandwich-ELISA-Kit
The Mouse Insulin-like Growth Factor 1 (Ms IGF-1) ELISA quantitates Ms IGF-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGF-1. Principle of the method The Mouse IGF-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IGF1 (Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-1) ist strukturell und funktional mit Insulin verwandt, hat aber eine wesentlich höhere wachstumsfördernde Aktivität. Eine Vielzahl von zellulären Reaktionen wird durch IGF1 induziert, einschließlich Zellproliferation, -differenzierung, -migration und -überleben. Darüber hinaus ist IGF1 ein Wachstumsfaktor für Polypeptide, der die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen in Muskel-, Knochen- und Knorpelgewebe stimuliert. IGF1 stimuliert den Glukosetransport in aus Rattenknochen gewonnenen osteoblastischen (PyMS-)Zellen und ist bei wesentlich niedrigeren Konzentrationen als Insulin wirksam, nicht nur im Hinblick auf Glykogen und DNA-Synthese, sondern auch im Hinblick auf die Verbesserung der Glukoseaufnahme. Bei der Zirkulation sind IGFs überwiegend an Bindungsproteine (IGFBPs) gebunden, die die Halbwertszeit der IGFs verlängern und eine Rolle bei der Abgabe an das Zielgewebe spielen. IGF-I ist einer der stärksten Aktivatoren des AKT-Signalwegs, der als Stimulator der Proliferation und Inhibitor des programmierten Zelltodes bekannt ist. Darüber hinaus ist das reife humane IGF-I zu 100 % homolog mit Proteinen von Rindern und Schweinen. Niedrige IGF1-Konzentrationen wurden mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. IGF1 wird aus einem Vorläufer verarbeitet, durch einen bestimmten Rezeptor gebunden und sezerniert. Defekte im IGF1-Gen sind eine Ursache für einen Mangel an insulinähnlichem Wachstumsfaktor 1, und es wurden mehrere Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P05017
Assay-Bereich 2,74 pg/mL bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Kalibrierbereich 4 pg/mL bis 2000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16000
Gensymbol C730016P09Rik, Igf-1, Igf-I
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Waschpuffer, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entwicklung
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym C730016P09Rik, Igf-1, Igf-I
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min