Beschreibung
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Detergenz, entspricht Nonidet P-40. Zur Solubilisierung von Membranproteinen wird IGEPAL|r CA-630 als Detergenz in der Papierindustrie, Handreiniger, Metallreiniger eingesetzt. Es eignet sich zur Solubilisierung, Isolierung und Reinigung von Membranproteinkomplexen und in der zweidimensionalen Gelelektrophorese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
IGEPAL ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rhodia Operations. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | IGEPAL™ CA-630 |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Dichte | 1.060 |
Menge | 500 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q18K026 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | J61055.AE,J61055.AP |
Y25G001 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J61055.AE,J61055.AP |
M29G014 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J61055.AE,J61055.AP |
J17Y018 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J61055.AE,J61055.AP |
X19E027 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J61055.AE,J61055.AP |
Sicherheit und Handhabung
- IGEPAL CA-630
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: IGEPAL CA-630
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28