missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgA Secretory Chain Antibody (Mc29-12), HRP, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NB100-64756H

Artikelnummer. 18598012

  • 588.00 € / 0.10 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

IgA Secretory Chain Monoclonal antibody specifically detects IgA Secretory Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

IgA Secretory Chain
Monoclonal
HRP
P01876
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Mc29-12
PBS
DKFZp686C15213, DKFZp686K04218, DKFZp686L19235, DKFZp686M08189, FLJ41981, FLJ43089, FLJ44381, IGH, IGH.1alpha, IGHDY1, immunglobulin heavy chain variable region, immunoglobulin heavy locus, MGC70893, MGC72071, MGC88774
Made to Human IgA
0.1 mL
Immunology
3492
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IgA Secretory Chain Antibody (Mc29-12), HRP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; HRP

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt