Learn More
Brady™ IDXPERT™ B-427 selbstlaminierende Markierungsetiketten für Sprach- und Datenkommunikationskabel
Artikelnummer. 10561845
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Abmessungen (L x B):
0,75 x 1,5 in. (B x H)
1 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10561845
Marke: Brady™ 800763
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit IDEXPERT Druckern. Brady selbstlaminierende Vinyletiketten werden für die Draht- und Kabelmarkierung, Plattenidentifizierung und Sprach-/Datenidentifizierung verwendet
  • Bedruckbare, selbstlaminierende Vinyletiketten für den IDXPERT Drucker
  • Material ist UL-anerkannt
  • Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Produkttyp IDXPERT-Etikett
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) IDXPERT Etikettendrucker
Material Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (metrisch) 25,40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Abmessungen (L x B) 1 x 1 in.
Klebstofftyp Permanent
Beschreibung Anpassungsfähigkeit, gute Transparenz, selbstverlöschendes, selbstlaminierendes Material
Ausführung Matt
Form Quadratisch
Temperaturbereich (metrisch) -70°C bis +70°C
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Menge 250/Rolle