Learn More
SI Analytics™ IDS Elektrode pH-E A 157 IDS
Eine 157 IDS pH-Kombinationselektrode für den Einsatz in technischen, pharmakologischen, biologischen, biotechnologischen, medizinischen und mikrobiologischen Anwendungen.
Marke:  SI Analytics™ 285100080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 15986685
  • 590.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikroelektrode
  • Glasschaft
  • Pt-Verbindung
  • Elektrolyt KCl 3 mol/l
  • Silamid™ Referenz
  • Temperatursensor NTC 30 kOhm
  • Zylindrische Membran
  • A-Glas
  • 1,5 m festes Kabel mit digitalem Stecker
  • Länge 200 (70/130) mm, 12/5 mm Durchmesser
  • -5 bis + 100 °C
  • pH 0 bis 14
Spezifikation
Spezifikation
Pt-Anschluss, 1,5 m festes Kabel mit digitalem Stecker
0 bis 14
Technik, Pharmazeutik, Biologie, Biotechnologie, Medizin und Mikrobiologie
200 (70/130) mm
12/5 mm
Glasschaft
-5 °C° bis +100 °C°
A 157
1,5 m festes Kabel