Learn More
ICP-MS-Standard-Stammlösung A für 200.8, Rev.4.4, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040485.AE
380.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
ICP-MS Stock Standard solution A for 200.8 | |
Rev. 4.4 | |
MFCD00803326 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid | |
100 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |