Learn More
ICP-MS-Analyten B für 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042650.AE
141.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
ICP-MS Analytes B for 6020 CLP-M | |
MFCD02262473 | |
Specpure™ |
100 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |