Learn More
ICP, ICP-MS Multi-Elemente-Standard (23 Elemente) in 5 % Salpetersäure (HNO3) und 0.2 % Flusssäure (HF), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11449079 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449079
Marke: Reagecon ICP23A20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hergestellt aus Reinstmetallen oder Salzen, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
  • BeschreibungKonzentration
    Arsen (As)100 μg/ml (ppm)
    Beryllium (Be)100 μg/ml (ppm)
    Calcium (Ca)100 μg/ml (ppm)
    Cadmium (Cd)100 μg/ml (ppm)
    Cobalt (Co)100 μg/ml (ppm)
    Chromium (Cr)100 μg/ml (ppm)
    Kupfer (Cu)100 μg/ml (ppm)
    Eisen [Fe]100 μg/ml (ppm)
    Lithium (Li)100 μg/ml (ppm)
    Magnesium (Mg)100 μg/ml (ppm)
    Mangan (Mn)100 μg/ml (ppm)
    Molybdän (Mo)100 μg/ml (ppm)
    Nickel (Ni)100 μg/ml (ppm)
    Phosphor (P)100 μg/ml (ppm)
    Blei (Pb)100 μg/ml (ppm)
    Antimon (Sb)100 μg/ml (ppm)
    Selen (Se)100 μg/ml (ppm)
    Zinn (Sn)100 μg/ml (ppm)
    Strontium (Sr)100 μg/ml (ppm)
    Titan (Ti)100 μg/ml (ppm)
    Thallium (Tl)100 μg/ml (ppm)
    Vanadium (V)100 μg/ml (ppm)
    Zink (Zn)100 μg/ml (ppm)
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 5 % HNO₃, 0.2 % HF
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mehrere Elemente
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 100 µg/ml jedes Elements
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Element Mehrere Elemente
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ICP MULTIELEMENT STANDARD
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrochloric aicd, hydrofluoric acid, cobalt chloride