Learn More
Memmert™ CO2-Brutschrank ICO
Ideal für die Bebrütung mit CO2, Biosynthese und Zellkultivierung im Labor.
5705.00 € - 10420.00 €
Spezifikation
Alarmtypen | Optisch und akustisch |
---|---|
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 15 kg |
Reglertyp | TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays |
Kammermaterial | Acero inoxidable |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15516425
|
Memmert™
ICO50 |
56 l |
5705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15682244
|
Memmert™
ICO105 |
107 l |
6825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15578675
|
Memmert™
ICO150 |
156 l |
8530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15692244
|
Memmert™
ICO240 |
241 l |
10420.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Steril, sicher und bewährt – diese drei Wörter beschreiben den Memmert CO2-Brutschrank ICO für die Anwendung in der Industrie.
- Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
- Einstellbereich Temperatur: +18 °C bis +50 °C
- Einstellbereich CO2: 0 bis 20 %
- Einstellbereich Feuchte: 40 bis 97 % rh (Option K7)
- Einstellbereich O2: 1 bis 20 % rh (Option T6)
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
- Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL
- Perfekte Verteilung von Temperatur, Feuchte und CO2
- Langzeitstabil und wiederholgenau
- Innenraum inklusive aller Einbauten sowie aller Sensoren in einem 60-Minuten-Programm bei +180 °C sterilisierbar
- Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmmeldung an das Mobiltelefon bei Überschreiten von individuell einstellbaren Korridoren für Temperatur, CO2, O2, Feuchte
- Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT: Bediendisplay sowie Protokollierung und CO2-Regelung sind auch bei Stromausfall voll funktionsfähig
- Ausfallsichere FDA-konforme Datenprotokollierung von Temperatur, CO2, O2, Feuchte, Türöffnung
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), CO2, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
Die aktive Feuchteregelung sorgt für kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür und hält die Verdunstung im Innenraum auf dem Minimum. Gemeinsam mit der Beheizung des Innenraums über alle sechs Seiten und der beheizten Innenglastür bietet sie Zell- und Gewebekulturen maximalen Schutz und verhindert gefährliche Kondensatbildung. Die turbulenzfreie Innenraumventilation garantiert eine gleichbleibend homogene Atmosphäre.
Spezifikation
Optisch und akustisch | |
TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays | |
0 bis 20% | |
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl | |
40 bis 97% | |
CO2 Inkubator | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
115/230 V |
15 kg | |
Acero inoxidable | |
IR-Sensor | |
1 bis 20% | |
18 °C bis 50 °C | |
60 min | |
Gelochter Edelstahl | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |