Learn More
Thermo Scientific™ iBu-dG Phosphoramidite
iBu-dG CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyguanosine (dG) with isobutyryl (iBu) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
9.08 € - 31.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte |
---|---|
Produkttyp | iBu-dG CEP |
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C). |
Nukleosidtyp | Desoxyguanosin (dG) |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18094090
|
Thermo Scientific™
27-1734-04 |
1 g |
9.08 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17997192
|
Thermo Scientific™
27-1734-05 |
5 g |
31.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DNA phosphoramidites with standard base protection ensure a high level of quality and reliability for oligonucleotide synthesis.
iBu-dG CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyguanosine (dG) with isobutyryl (iBu) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. DNA phosphoramidites are the building blocks for synthesis of DNA or DNA containing oligonucleotides. Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the DNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternative protecting groups on dC (acetyl) and dG (DMF) allow for a faster deprotection of the oligonucleotide. The 'Standard Grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 20 mL Amber bottle with a Serum Vial neck style, which is compatible with most ABI Systems|AKTA Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
• Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Molecular formula: C44H54N7O8P
• Base: dG
• Base Protection: iBu
• Formula weight: 839.92 g/mol
• CAS number: 93183-15-4
• HPLC Purity: ≥98.0%
• 31P NMR Purity: ≥98.0%
Spezifikation
AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte | |
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C). | |
Raumtemperatur | |
Phosphoramidit | |
DNA |
iBu-dG CEP | |
Desoxyguanosin (dG) | |
98% | |
Standard | |
Pulver |